580563
TCPOBOP
The most potent known member of the phenobarbital-like class of cytochrome P450 (CYP)-inducing agents.
Szinonimák:
TCPOBOP, 1,4-Bis[2-(3,5-dichloropyridyloxy)]benzene
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cytochrome P450 (CYP)-inducing agents
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Moore, L.B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15122.
Tzameli, I., et al. 2000. Mol. Cell. Biol.20, 2951.
Forman, B.M., et al. 1998. Nature395, 612.
Honkakoski, P., et al. 1998. Mol. Pharmacol.53, 597.
Russell, A.L., et al. 1994. Int. J. Cancer58, 550.
Smith, G., et al. 1993. Biochem. J.289, 807.
Dargani, T.A., et al. 1990. Carcinogenesis11, 1153.
Poland, A., et al. 1980. Mol. Pharmacol.18, 571.
WGK
WGK 3