Fontos dokumentumok
T1443
TCPOBOP
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
1,4-Bis-[2-(3,5-dichloropyridyloxy)]benzene, 3,3′,5,5′-Tetrachloro-1,4-bis(pyridyloxy)benzene
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cnc(Oc2ccc(Oc3ncc(Cl)cc3Cl)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H8Cl4N2O2/c17-9-5-13(19)15(21-7-9)23-11-1-2-12(4-3-11)24-16-14(20)6-10(18)8-22-16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAFKRPOFIYPKBQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NR1I3(9970)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.