Fontos dokumentumok
PHR2408
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-Nitrosodiethylamine, Diethylnitrosamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1466652
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
bp
177 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Lisinopril API and its final product
- Sitagliptin and metformin hydrochlorideimmediate and extended-release formulations
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover the efficient separation six nitrosamine impurities with high reproducibility and precise detection to ensure accurate analysis for regulatory compliance.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.