Fontos dokumentumok
N0289
Nafamostat mesylate
≥98% (HPLC), powder, serine protease inhibitor
Szinonimák:
4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic acid 6-(aminoiminomethyl)-2-naphthalenyl ester dimethanesulfonate, FUT-175
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nafamostat mesylate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc3cc(ccc3c2)C(N)=N
InChI
1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRXKIZXIRHMPFW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a serine protease inhibitor to study its effects on proteolytic degradation of therapeutic proteins recombinantly expressed in Chinese hamster ovary (CHO)-K1-derived cells
- to stop complement activation to validate the assay for murine C3 fragments
- as a serine protease inhibitor to study its effects on house dust mite extract evoked Ca2+ entry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.