Fontos dokumentumok
GUTMLS
Microbiome Metabolite Library Of Standards
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
GUTMLS, Mass Spectrometry Metabolite Library
kiszerelés
pkg of 2 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
The gut microbiota is colonized by approximately 500 different species of bacteria performing a host of useful functions including the production of vitamins and hormones, preventing the growth of harmful species and training the immune system. Many gut microbiome studies focus on dietary, disease or dysregulated metabolic pathways.
Tulajdonságok és előnyök
- Organic acids and derivatives
- Allyl sulfur compounds
- Steroids and steroid derivatives
- Benzene and substituted derivatives
- Azoles
- Flavonoids and isoflavonoids
- Fatty Acyls
- Lipids and lipid-like molecules
- Indoles and derivatives
- Organonitrogen compounds
- Imidazopyrimidines
- Organooxygen compounds
- Pyridines and derivatives
- Nucleoside and nucleotide analogues
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
To download the software package, click here -MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Kis molekulájú metabolit könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer metabolit vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.