Fontos dokumentumok
LSMLS06
LSMLS™ Plate 6 (Lipophilic)
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
LSMLS, Large Scale Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 1 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Kis molekulájú metabolit könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer metabolit vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.