M0531
Myosin, Calcium activated from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Calcium-Activated Myosin, Myosin from Porcine Heart, Porcine Heart Myosin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart
Minőségi szint
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
koncentráció
≥1.0 mg protein/mL Biuret
szín
hazy colorless to light yellow
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... MYHC(396711)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere