Fontos dokumentumok
PHYTOMLS
Phytochemical Metabolite Library Of Standards
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
Mass Spectrometry Metabolite Library, PHYOMLS
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
pkg of 4 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Diets containing fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts and plant-based beverages include many bioactive phytochemicals such as carotenoids, phenolic acids, flavonoids, stilbenes, hydroxycinnamic acids, phytosterols and lignans. Through various physiological mechanisms these compounds have protective or disease preventative properties and many studies have been undertaken to reveal the health benefits of phytochemicals.
Tulajdonságok és előnyök
- Terpenes
- Phytosterols
- Flavonoids
- Phenolic acids
- Tannins
- Stilbenes
- Lignans
- Carotenoids
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
To download the software package, visit sigma.com/mlsdiscovery.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1A - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Lungs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Related Content
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Kis molekulájú metabolit könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer metabolit vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.