Fontos dokumentumok
AAPMLS
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
AAPMLS, Mass Spectrometry Metabolite Library
kiszerelés
pkg of 2 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Acetylated, methylated and hydroxyl amino acids
- Di Peptides
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Related Content
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Kis molekulájú metabolit könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer metabolit vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.