Fontos dokumentumok
LSMLS
Large Scale Metabolite Library
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
Mass Spectrometry Metabolite Library, LSMLS, Large Scale Metabolite Library of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library, primary metabolites
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 7 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The library is intended to be used for mass spectrometry metabolomics applications and provides a broad representation of primary metabolism.
Alkalmazás
Functional cellular assays
Phenotypic screening
Tulajdonságok és előnyök
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software dowmload.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono-and disaccharides; Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Alkalmasság
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Immune system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Kis molekulájú metabolit könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer metabolit vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.