Fontos dokumentumok
P8215
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
Szinonimák:
Protease Inhibitor Mix, Protease inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
Protease Inhibitor Cocktail, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
Minőségi szint
form
DMSO solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- FA buffer to wash spheroplasts to obtain an average DNA fragment size for chromatin immunoprecipitation (chip)
- potassium phosphate buffer (pbs) to digest chitin
- extraction buffer for grinding powdered mycelia for co-immunoprecipitation analysis
Tulajdonságok és előnyök
- Broad specificity: inhibits a wide range of proteases, providing comprehensive protection to fungal and yeast extracts.
- Tested on Saccharomyces cerevisiae cells: the cocktail has been optimized for use on this commonly studied yeast strain.
- Convenient packaging: available in a 1 or 5 mL glass bottle for easy handling and storage.
- Ready-to-use solution: the cocktail is supplied in DMSO solution for immediate use in protease inhibition assays.
- Effective inhibition: each component in the cocktail has been carefully selected for its specific inhibitory properties, ensuring reliable and consistent results.
Komponensek
E-64, 1.4 mM
Pepstatin A, 2.2 mM
1,10-Phenanthroline, 500 mM
Egyéb megjegyzések
Mennyiség
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.