Fontos dokumentumok
F6812
Sigma-Aldrich
Fluoroshield with PPD
liquid
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.47
Terméknév
Fluoroshield with PPD,
Forma
liquid
Minőségi szint
pH-tartomány
8-8.4
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fluoroshield with PPD (p-phenylenediamine; 1,4-phenylenediamine) is an aqueous mounting medium for preserving fluorescence of tissue and cell smears. Fluoroshield prevents rapid photobleaching of FITC, Texas Red®, AMCA, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, and tetramethylrhodamine. This mounting medium is fortified with PPD, an anti-fade reagent used to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. NOTE: Fluoroshield with PPD is NOT SUITABLE for immunofluorescence techniques involving Cy® dyes, R-phycoerythrin (R-PE), phycocyanin (PC),or allophycocyanin (APC).
Jogi információk
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Cy is a registered trademark of Cytiva
FluoroShield is a trademark of ImmunoBioScience Corp.
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)