AXYP5ML48CS
Deep well plate, with pyramid bottom
48 rectangular wells, pyramid bottom clear polypropylene wells, maximum volume 5 mL, 25 ea of, sterile
Szinonimák:
Deep well plate
About This Item
Javasolt termékek
material
pyramid bottom clear polypropylene wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
case of 25 ea
pack of 5 ea
25 ea of
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc P-5ML-48-C-S
Corning
maximum térfogat
5 mL
méret
48 wells
hasznos térfogat
4.6 mL
kötéstípus
non-treated surface
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Used for purposes of sample collection, in vitro growth chambers, and long-term storage.
- Exhibit excellent chemical resistance.
- Withstand temperatures as low as -80°C.
- They feature a standard ANSI/SLAS footprint.