BR781415
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Szinonimák:
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear
colorless wells
polypropylene
leírás
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible
kiszerelés
pack of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781415
technika/technikák
PCR: suitable
méret
48 well
térfogat
0.2 mL
hasznos térfogat
200 μm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)