Fontos dokumentumok
M8687
Sigma-Aldrich
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 wells (TC treated with lid), flat bottom, pack of 100 ea sterile, individually wrapped
Szinonimák:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
alap külső felület × hasznos térfogat:
3.9 cm2 × 2-4 mL
méret:
12 wells
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid
material
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 100 ea sterile, individually wrapped
gyártó/kereskedő neve
Greiner 665180
alap külső felület × hasznos térfogat
3.9 cm2 × 2-4 mL
méret
12 wells
szín
clear
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Alkalmazás
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates have been used to culture the cells for quantitative polymerase chain reaction (qPCR) and western blotting. It has also been used to perform infectious viral load assessment by plaque assay.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.