Fontos dokumentumok
M6062
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
60 well space saver design, 1 lid per plate
Szinonimák:
60 well microtest plate, HLA microplates, HLA microtiter plates, HLA multiwell plates, Greiner HLA Terasaki multiwell plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat clear wells
méret:
60 wells
lyukméret:
10 μL
lyuktérfogat:
10 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid
material
clear polystyrene
flat clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 1200 ea
pack of 150 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 659190
méret
60 wells
lyukméret
10 μL
lyuktérfogat
10 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
HLA Microtest plates (Terasaki) from Greiner. Designed for tissue typing techniques to ensure smooth spreading of sera and cells across the flat base of the well. The surface of each well gives a microscopically precise and clear picture. All plates are stackable.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)