Fontos dokumentumok
M9411
Myristicin from parsley leaf oil
≥85% (HPLC), oil
Szinonimák:
4-Methoxy-6-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole
Teszt
≥85% (HPLC)
Forma
oil
szín
clear light yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)