Fontos dokumentumok
M8902
MES hemisodium salt
≥98% (titration)
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
Teszt
≥98% (titration)
form
crystalline powder
szennyeződések
≤8% water content (Karl Fischer)
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
oldhatóság
water: 500 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Pb: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3