Fontos dokumentumok
M0895
MES potassium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline powder
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
oldhatóság
water: 0.33 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?