Merck
M8158
Supelco
Moxalactam sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H18N6Na2O9S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].COC2(NC(=O)C(C([O-])=O)c1ccc(O)cc1)C3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Chemical structure: ß-lactam
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)