Fontos dokumentumok
M0164
MES hemisodium salt
dry powder
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
dry powder
Minőségi szint
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
Kiszerelés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)