Fontos dokumentumok
M7939
Anti-Myosin IIB, non-muscle antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Myosin-10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~200 kDa
faj reaktivitás
rat, human, canine
technika/technikák
western blot (chemiluminescent): 1:200 using whole cell extracts of cultured dog MDCK kidney cells, cultured rat NRK cells, and cultured human Jurkat cells.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Myh10(79433)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- stimulated emission depletion (STED) nanoscopy
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)