Fontos dokumentumok
M7523
Anti-Myosin (Skeletal) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human or animal skeletal muscle
indirect immunofluorescence: 1:20 using human or animal sletetal muscle
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYH13(8735) , MYH3(4621) , MYL1(4632)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
- immunofluorescence
- immunolocalization
- immunocytochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Minőség
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg