Fontos dokumentumok
90577
Bifido Selective Supplement B
suitable for microbiology
Szinonimák:
Acetic acid solution, Acetic acid Supplement
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Bifidobacterium spp.
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kompatibilitás
Glacial acetic acid (1%) 5 ml
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.