F8105
MCDB 153 Medium
With HEPES and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
153 Medium, Medium 153, MCDB Medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
MCDB 153 Medium, With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1