Fontos dokumentumok
B7431
Bryostatin 1
≥99%, solid
Szinonimák:
NSC 339555
Teszt
≥99%
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(C(=O)OC)=C1/C[C@@]2([H])C[C@]3(O)O[C@]([H])(C[C@@H](O)CC(=O)O[C@H](C[C@]4([H])C\C(=C(\[H])C(=O)OC)[C@H](OC(=O)\C=C\C=C\CCC)[C@@](O)(O4)C(C)(C)\C=C\[C@@]([H])(C1)O2)[C@@H](C)O)C[C@H](OC(C)=O)C3(C)C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38+,43+,46+,47-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQUEDHRCUIRLF-TVIXENOKSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3