208722
Calpain Inhibitor III
The Calpain Inhibitor III, also referenced under CAS 88191-84-8, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Calpain Inhibitor III, Carbobenzoxy-valinyl-phenylalaninal, MDL 28170
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
hatékonyság
8 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGBKFLTYGSREKK-PMACEKPBSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
calpain 1, calpain 2
Figyelmeztetés
Szekvencia
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rami, A., et al. 1997. Neurosci. Res. 27, 93.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry36, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Chard, P.S., et al. 1995. Neuroscience 65, 1099.
Song, D.K., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 39, 474.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.