Fontos dokumentumok
M6686
Greiner 384 well plates, polystyrene
medium-binding
, flat bottom clear polystyrene wells
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom clear polystyrene wells
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781095
maximum térfogat
131 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
kötéstípus
medium binding surface
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)