Merck
M3937
Greiner UV-STAR®384 well plates
cycloolefine, case of 40 ea (internal packs of 10), non-sterile
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
cycloolefine
maximum térfogat:
138 μL
méret:
384 wells
hasznos térfogat:
110 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
(Clear film surface treatment)
Jellemzők:
lid: no
material
cycloolefine
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 40 ea (internal packs of 10)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 781801
maximum térfogat
138 μL
méret
384 wells
hasznos térfogat
110 μL
szín
clear
kötéstípus
(Clear film surface treatment)
Általános leírás
384 well flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 138 μL.
Egyéb megjegyzések
384 flat well microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Alkalmasság
For μLtra VLT Applications. Highly recommended for measurements of DNA and protein concentrations at 260 nm or 280 nm, respectively. No need for expensive and fragile quartz glass plates. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
UV-Star is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)