Fontos dokumentumok
M5899
Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:70,000
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- proteomic microarrays
- the preparation of immunochromatography strips for magneto-enzyme lateral flow immunoassay
- immunochromatography
- MYCN DNA-binding analysis (ChIP-seq)
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg