Fontos dokumentumok
G2904
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG antibody produced in mouse
clone GT-34, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
GT-34, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
sheep, goat, bovine
nem léphet reakcióba
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunoelectrophoresis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg