B6901
Monoclonal Anti-Bovine IgG antibody produced in mouse
clone BG-18, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Bovine IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
BG-18, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine (non-reactive to IgM)
nem léphet reakcióba
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
technika/technikák
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg