Fontos dokumentumok
I8765
IgG from mouse serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
grade
technical grade
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
IgG from mouse serum specifically recognizes IgG from mouse. Mouse IgG is purified from normal mouse serum by fractionation.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)