SML0612
Perifosine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium inner salt, KRX-0401, Octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio) phosphate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC1CC[N+](CC1)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZFPYBIJACMNJV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.