Fontos dokumentumok
495414
Sigma-Aldrich
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C.
Szinonimák:
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol, OAG, PKC Activator III
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H42O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
oil
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)CO)C(=O)C
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Általános leírás
Cell-permeable diacylglycerol analog that activates Ca2+-dependent protein kinase C. Also a stimulator of secretion and aggregation in blood platelets.
Note: 1 set = 10 x 500 µg.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Ca2+-dependent protein kinase C
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. The material can be dissolved in chloroform, aliquoted, dried under a stream of nitrogen, and stored at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Florin-Christensen, J. 1993. Biochem. J.289, 783.
Benz, I., et al. 1992. J. Membr. Biol. 130, 183.
Haeffner, E.W., and Wittmann, U. 1992. J. Lipid Mediat.5, 237.
Gilmore, T., and Martin, G.S. 1983. Nature306, 487.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3