Fontos dokumentumok
M4686
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom white wells, high binding surface, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom white wells
white polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655074
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
high binding surface