M4561
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
flat bottom clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655061
lyuktérfogat
382 μL
lyuk hasznos térfogat
25-340 μL
kötéstípus
high binding surface
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)