CLS3990
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom
polystyrene
white bottom
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
non-sterile
Jellemzők
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
kiszerelés
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
gyártó/kereskedő neve
Corning 3990
maximum térfogat
360 μL
méret
96 wells
lyuktérfogat
360 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
hasznos térfogat
200 μL
szín
white
kötéstípus
NBS™ (non-binding surface)