Merck
43987
Supelco
(S)-Mevalonic acid lithium salt
analytical standard
Szinonimák:
Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate, S-MVA-Li
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O4 · xLi+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16 (free acid basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)