Merck
SML3039
Sigma-Aldrich
YKL-5-124
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-3-(4-acrylamidobenzamido)-N-(2-(dimethylamino)-1-phenylethyl)-6,6-dimethyl-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide, N-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-phenylethyl]-4,6-dihydro-6,6-dimethyl-3-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H33N7O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
515.61
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C@@H](NC(N1CC(C(NC(C2=CC=C(NC(C=C)=O)C=C2)=O)=NN3)=C3C1(C)C)=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H33N7O3/c1-6-23(36)29-20-14-12-19(13-15-20)26(37)31-25-21-16-35(28(2,3)24(21)32-33-25)27(38)30-22(17-34(4)5)18-10-8-7-9-11-18/h6-15,22H,1,16-17H2,2-5H3,(H,29,36)(H,30,38)(H2,31,32,33,37)/t22-/m1/s1
Biokémiai/fiziológiai hatások
YKL-5-124 is a potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) that induces cell cycle arrest at the G1/S transition.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Calla M Olson et al.
Cell chemical biology, 26(6), 792-803 (2019-03-25)
Cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) regulates both cell cycle and transcription, but its precise role remains elusive. We previously described THZ1, a CDK7 inhibitor, which dramatically inhibits superenhancer-associated gene expression. However, potent CDK12/13 off-target activity obscured CDK7s contribution to this phenotype.