Fontos dokumentumok
Q0632
Quinapril hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3