Merck
591270
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Szinonimák:
DL-Mevalonic-1-13C lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)