Fontos dokumentumok
M7812
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
high binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
maximum térfogat:
388 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
350 μL
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
high binding surface
Jellemzők:
lid: no
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 762071
maximum térfogat
388 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
350 μL
szín
clear
kötéstípus
high binding surface
Általános leírás
MICROLON® 600, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Egyéb megjegyzések
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, high-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Alkalmasság
UsefμL in immunological assays. MICROLON 600 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 600 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)