Fontos dokumentumok
MAK014
Glucose-6-Phosphate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
hematological disorder
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- glucose 6-phosphate (G6P) assay
- quantification of glucose-6-phosphate (G6P) and fructose-6-phosphate (F6P)
- metabolite analysis
Alkalmasság
Elv
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.