Fontos dokumentumok
SAB4200197
Anti-Periostin antibody,Mouse monoclonal
clone 47, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Periostin Antibody, Periostin Antibody - Monoclonal Anti-Periostin antibody produced in mouse, Anti-OSF2, Anti-Osteoblast specific factor 2, Anti-PDLPOSTN, Anti-POSTN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
47, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~88 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Periostin
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POSTN(10631)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás