SAB1410811
Anti-MYLK antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
DKFZp686I10125, FLJ12216, KRP, MLCK, MLCK1, MLCK108, MLCK210, MSTP083, MYLK1
About This Item
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 110.2 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYLK(4638)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MDFRANLQRQVKPKTVSEEERKVHSPQQVDFRSVLAKKGTSKTPVPEKVPPPKPATPDFRSVLGGKKKLPAENGSSSAETLNAKAVESSKPLSNAQPSGPLKPVGNAKPAETLKPMGNAKPAETLKPMGNAKPDENLKSASKEELKKDVKNDVNCKRGHAGTTDNEKRSESQGTAPAFKQKLQDVHVAEGKKLLLQCQVSSDPPATIIWTLNGKTLKTTKFIILSQEGSLCSVSIEKALPEDRGLYKCVAKNDAGQAECSCQVTVDDAPASENTKAPEMKSRRPKSSLPPVLGTESDATVKKKPAPKTPPKAAMPPQIIQFPEDQKVRAGESVELFGKVTGTQPITCTWMKFRKQIQESEHMKVENSENGSKLTILAARQEHCGCYTLLVENKLGSRQAQVNLTVVDKPDPPAGTPCASDIRSSSLTLSWYGSSYDGGSAVQSYSIEIWDSANKTWKELATCRSTSFNVQDLLPDHEYKFRVRAINVYGTSEPSQESELTTVGEKPEEPKDEVEVSDDDEKEPEVDYRTVTINTEQKVSDFYDIEERLGSGKFGQVFRLVEKKTRKVWAGKFFKAYSAKEKENIRQEISIMNCLHHPKLVQCVDAFEEKANIVMVLEIVSGGELFERIIDEDFELTERECIKYMRQISEGVEYIHKQGIVHLDLKPENIMCVNKTGTRIKLIDFGLARRLENAGSLKVLFGTPEFVAPEVINYEPIGYATDMWSIGVICYILVSGLSPFMGDNDNETLANVTSATWDFDDEAFDEISDDAKDFISNLLKKDMKNRLDCTQCLQHPWLMKDTKNMEAKKLSKDRMKKYMARRKWQKTGNAVRAIGRLSSMAMISGLSGRKSSTGSPTSPLNAEKLESEEDVSQAFLEAVAEEKPHVKPYFSKTIRDLEVVEGSAARFDCKIEGYPDPEVVWFKDDQSIRESRHFQIDYDEDGNCSLIISDVCGDDDAKYTCKAVNSLGEATCTAELIVETMEEGEGEGEEEEE
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3