Fontos dokumentumok
G6282
Monoclonal Anti-β-Galactosidase antibody produced in mouse
clone GAL-40, ascites fluid
Szinonimák:
Mouse Anti-beta-Galactosidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GAL-40, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bacteria
technika/technikák
dot blot: suitable using soluble β-galactosidase
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:1,000 using denatured-reduced Escherichia coli β-galactosidase
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?