Fontos dokumentumok
M7905
Monoclonal Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody produced in mouse
clone K36, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-KRP, Anti-MLCK, Anti-MLCK1, Anti-MLCK108, Anti-MLCK210, Anti-MMIHS, Anti-MMIHS1, Anti-MSTP083, Anti-MYLK1, Anti-smMLCK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
K36, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
avian, mammals
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYLK(4638)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunoblot (diluted 1:10,000) analysis
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)