Fontos dokumentumok
T6277
Monoclonal Anti-Troponin T antibody produced in mouse
clone JLT-12, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-ANM, Anti-NEM5, Anti-STNT, Anti-TNT, Anti-TNTS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JLT-12, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken, rat, bovine, rabbit
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rabbit total skeletal muscle extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Tnnt1(171409) , Tnnt2(24837) , Tnnt3(24838)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- Western blot analysis.
- Immunocytochemical analysis.
- Immunofluorescence.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg