M0937
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 40
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655087
maximum térfogat
392 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)